(-)-Myrtenal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO203620500EA 271 EUR InStock
ACRO203620500 ACRO203620100
(-)-Myrtenal 98%
(-)-Myrtenal
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,221 g/mol
Point d'ébullition: 220…221 °C (760 mmHg)
Densité: 0,98 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074768
Numéro CAS: 18486-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -17° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité