(-)-Verbenone 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (-)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (-)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (1S)-(-)-Verbenone
203630100 203630500
ACRO203630100EA 48.9 EUR InStock
ACRO203630100 ACRO203630500
(-)-Verbenone 94%
(-)-Verbenone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 227…228 °C (760 mmHg)
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001343
Numéro CAS: 1196-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Specific gravity (25°C) 0.96 to 0.98
Specific optical rotation -150° to -250° (20°C, 589 nm) (C=4, CHCl3) ,reported only for information
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité