(1R,4R)-Dihydrocarvone mélange d'isomères 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,5R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohexanone
203650250 203651000
ACRO203650250EA 87 EUR InStock
ACRO203650250 ACRO203651000
(1R,4R)-Dihydrocarvone mélange d'isomères 98%
(1R,4R)-Dihydrocarvone
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,237 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (6 mmHg)
Densité: 0.9255 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001636
Numéro CAS: 5524-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.923 to 0.928
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) > +14.0°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité