(-)-Perillaldehyde 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
203660050 203660250
ACRO203660050EA 32.3 EUR InStock
ACRO203660050 ACRO203660250
(-)-Perillaldehyde 90%
(-)-Perillaldehyde
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 104…105 °C (10 mmHg)
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001543
Numéro CAS: 18031-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Assay ≥88 %
Specific gravity (20/20°C) 0.965 to 0.975
Specific optical rotation -105° to -125° (20°C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité