Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
203800050 203800250
ACRO203800050EA 58.1 EUR InStock
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (11 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009122
Numéro CAS: 20201-24-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité