Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
203920050 203921000 203925000
ACRO203920050EA 20.8 EUR InStock
ACRO203920050 ACRO203921000 ACRO203925000
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline solid
Formule: C₆CoK₃N₆
MW: 332,332 g/mol
Densité: 1.87 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011391
Numéro CAS: 13963-58-1
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline solid
Assay ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité