Dicoumarol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
204120050 204120250
ACRO204120050EA 33.3 EUR InStock
ACRO204120050 ACRO204120250
Dicoumarol 99%
Dicoumarol
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₁₉H₁₂O₆
Point de fusion: 290…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006857
Numéro CAS: 66-76-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité