Diethylstilbestrol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, Stilbestrol, DES, (E)-4,4'-(Hex-3-ene-3,4-diyl)diphenol
204130050 204130100 204130010
ACRO204130050EA 199 EUR InStock
ACRO204130050 ACRO204130100 ACRO204130010
Diethylstilbestrol 99%
Diethylstilbestrol
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₁₈H₂₀O₂
MW: 268,356 g/mol
Point de fusion: 169…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002373
Numéro CAS: 56-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité