L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
205430100 205430500
ACRO205430100EA 48.9 EUR InStock
ACRO205430100 ACRO205430500
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 99%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder or needles
Formule: C₁₁H₁₆ClNO₂
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012507
Numéro CAS: 3182-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
Specific optical rotation +32.2° to +35.2° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité