Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
206835000 206830050
ACRO206835000EA 93.9 EUR InStock
ACRO206835000 ACRO206830050
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Allylpalladium(II) chloride dimer
CAS No.: 12012-95-2
Formule: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044874
Numéro CAS: 12012-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Assay ≥56.7 % (Pd)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité