Naringin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
206910250 206911000
ACRO206910250EA 68.3 EUR InStock
ACRO206910250 ACRO206911000
Naringin 97%
Naringin
CAS No.: 10236-47-2
Formule: C₂₇H₃₂O₁₄
Point de fusion: 166 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148888
Numéro CAS: 10236-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -77° to -93° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité