Papaverine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
207220050 207220250 207221000
ACRO207220050EA 61.6 EUR InStock
ACRO207220050 ACRO207220250 ACRO207221000
Papaverine hydrochloride 99%
Papaverine hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₂₀H₂₁NO₄·HCl
Point de fusion: 226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012745
Numéro CAS: 61-25-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité