Procainamide hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-[2'-(diethylamino)ethyl]benzamide.HCl
207300250 207301000
ACRO207300250EA 86.8 EUR InStock
ACRO207300250 ACRO207301000
Procainamide hydrochloride 99%
Procainamide hydrochloride
CAS No.: 614-39-1
Formule: C₁₃H₂₂ClN₃O
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012998
Numéro CAS: 614-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité