CO₂ absorbent, 20 to 30 Mesh, Capacity: 40 to 50%, Product of Arthur H. Thomas Company, Ascarite(II)®
Fournisseur: Thermo Scientific
208095000 208090025 208091000
ACRO208095000EA 383 EUR InStock
ACRO208095000 ACRO208090025 ACRO208091000
CO₂ absorbent, 20 to 30 Mesh, Capacity: 40 to 50%, Product of Arthur H. Thomas Company, Ascarite(II)®
Dessiccateurs Dessicants
CAS No.: 81133-20-2
MDL No.: MFCD00132264
UN: 1823
Hazard Class: 8
Packing group: II
GHS Symbols: GHS05
Appearance: Beige to light brown Granules
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Danger
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité