Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO208750010EA 144 EUR InStock
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Formule: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
MW: 748,62 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149670
Numéro CAS: 50525-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité