Methyl orotate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
208780250 208781000
ACRO208780250EA 263 EUR InStock
ACRO208780250 ACRO208781000
Methyl orotate 98%
Methyl orotate
CAS No.: 6153-44-2
Formule: C₆H₆N₂O₄
Point de fusion: 244 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010564
Numéro CAS: 6153-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité