2-(2-Méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
210341000 210340050 210345000
ACRO210341000EA 372 EUR InStock
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
2-(2-Méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol 99%
2-(2-Méthyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)éthanol
CAS No.: 443-48-1
Formule: C₆H₉N₃O₃
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009750
Numéro CAS: 443-48-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité