Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Molybdenum(VI)dioxy Acetylacetonate, Acetylacetone Molybdenum(VI)dioxy Salt, Molybdenum(VI) oxide bis(acetylacetonate), Molybdenum(VI) dioxide bis(acetylacetonate), Molybdenyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI)
211140500 211142500
ACRO211140500EA 104 EUR InStock
ACRO211140500 ACRO211142500
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide
CAS No.: 17524-05-9
Formule: C₁₀H₁₄MoO₆
MW: 326,18 g/mol
Point de fusion: 184 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011506
Numéro CAS: 17524-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to grey-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité