Thioflavin T
Fournisseur: Thermo Scientific
211760250 211761000 211760050
ACRO211760250EA 97 EUR InStock
ACRO211760250 ACRO211761000 ACRO211760050
Thioflavin T
Thioflavin T
CAS No.: 2390-54-7
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011944
Numéro CAS: 2390-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to golden to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 mg/ml in methanol) Clear to slightly hazy yellow to yellow-green
UV Lambda max 409 to 415 nm (10 mg/l in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité