Stains-all 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
213510010 213510050 213512500
ACRO213510010EA 104 EUR InStock
ACRO213510010 ACRO213510050 ACRO213512500
Stains-all 97%, pur
Stains-all
CAS No.: 7423-31-6
Formule: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078788
Numéro CAS: 7423-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité