3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
213990010 213990100
ACRO213990010EA 42.2 EUR InStock
ACRO213990010 ACRO213990100
3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
3-Ethoxymethacrolein
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 78…81 °C (14 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006975
Numéro CAS: 42588-57-8
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4815 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité