Xanthotoxin 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO214150010EA 55.7 EUR InStock
ACRO214150010 ACRO214150050
Xanthotoxin 99%
Xanthotoxin
Appearance: White to cream Powder or crystals or needles
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Point de fusion: 143…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005009
Numéro CAS: 298-81-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 % (on anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité