4-Aminopyrimidine-2-thiol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
214770010 214770050
ACRO214770010EA 53.9 EUR InStock
ACRO214770010 ACRO214770050
4-Aminopyrimidine-2-thiol 97%
4-Aminopyrimidine-2-thiol
Formule: C₄H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006075
Numéro CAS: 333-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité