Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
215010250 215011000
ACRO215010250EA 140 EUR InStock
ACRO215010250 ACRO215011000
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
CAS No.: 150-83-4
Formule: C₄H₈O₃
MW: 126,09 g/mol
Point de fusion: 161…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016716
Numéro CAS: 150-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité