(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Abu-OHL(+)-Acide 2-aminobutyrique
ACRO215380050EA 136 EUR InStock
ACRO215380050 ACRO215380010
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique 98%
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064415
Numéro CAS: 1492-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité