Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DMA, N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 147 EUR InStock
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle 99% stabilisé
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point de fusion: –50 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008589
Numéro CAS: 2867-47-2
ONU: 2522
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité