N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
215980050 215980010 215980250
ACRO215980050EA 130 EUR InStock
ACRO215980050 ACRO215980010 ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₆H₁₉NOSi₂
Point d'ébullition: 78…80 °C (100 mmHg)
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008266
Numéro CAS: 22737-37-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité