1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
218220010 218221000
ACRO218220010EA 174 EUR InStock
ACRO218220010 ACRO218221000
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Appearance: White to off-white Crystalline powder or flakes
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 185…200 °C (.3 mmHg)
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002861
Numéro CAS: 104-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité