L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
penta-Sodium triphosphate 85% tech., pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
218670025 218675000
ACRO218670025EA 289 EUR InStock
ACRO218670025 ACRO218675000
penta-Sodium triphosphate 85% tech., pur
penta-Sodium triphosphate
Formule: Na₅O₁₀P₃
MW: 367.86 g/mol
Point de fusion: 622
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003514
Numéro CAS: 7758-29-4
Merck Index: 12,08846
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité