6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
218940050 218940250 218940010
ACRO218940050EA 199 EUR InStock
ACRO218940050 ACRO218940250 ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
CAS No.: 53188-07-1
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Point de fusion: 187…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006846
Numéro CAS: 53188-07-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 194 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité