2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol
350770050 350770010
ACRO350770050EA 127 EUR InStock
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (14 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800673
Numéro CAS: 35364-79-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité