1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
367140050 367140010
ACRO367140050EA 304 EUR InStock
ACRO367140050 ACRO367140010
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Appearance: White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Formule: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199,298 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (.5mbar)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191217
Numéro CAS: 4892-89-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité