Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté (38 - 40% Pt) 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
363590010 363590050 363590250
ACRO363590010EA 170 EUR InStock
ACRO363590010 ACRO363590050 ACRO363590250
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté (38 - 40% Pt) 99.9% (sur base traces de métaux)
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté
Formule: H₂Cl₆Pt·H₂O
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149909
Numéro CAS: 26023-84-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 38 to 40 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité