1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO363940010EA 299 EUR InStock
ACRO363940010
1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
Appearance: Beige Crystalline powder
Formule: C₂₀H₁₅N₃
MW: 297,361 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00801868
Numéro CAS: 166773-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité