Poly(oxy(methylsilylene))
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Polymethylhydrosiloxane
175091000 175095000
ACRO175091000EA 59.3 EUR InStock
ACRO175091000 ACRO175095000
Poly(oxy(methylsilylene))
Poly(oxy(methylsilylene))
Appearance: Clear colorless Viscous liquid
Formule: C₅H₁₁OSi
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9004-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 40 mPa.s (at 20°C)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité