Potassium tert-butoxyde 20% (p/p) dans le THF, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
364990500 364992500
ACRO364990500EA 120 EUR InStock
ACRO364990500 ACRO364992500
Potassium tert-butoxyde 20% (p/p) dans le THF, pur
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
Densité: 0.929 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité