Ruthenium(III) nitrosylnitrate en solution aqueuse diluée d'acide nitrique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
365040250 365041000 365045000
ACRO365040250EA 83.3 EUR InStock
ACRO365040250 ACRO365041000 ACRO365045000
Ruthenium(III) nitrosylnitrate en solution aqueuse diluée d'acide nitrique
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
Formule: N₄O₁₀Ru
MW: 317,09 g/mol
Densité: 1.07 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016313
Numéro CAS: 34513-98-9
ONU: 3093
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to dark brown Solution
Assay 1.5 % Ru (typically)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité