Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
365190010 365190050
ACRO365190010EA 85.9 EUR InStock
ACRO365190010 ACRO365190050
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
CAS No.: 35231-44-8
Formule: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,09 g/mol
Point de fusion: 212…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006869
Numéro CAS: 35231-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité