2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine
365760050 365760250
ACRO365760050EA 52.3 EUR InStock
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (p/p)
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Formule: C₂H₅F₃N₂
MW: 114,071 g/mol
Densité: 1.294 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007622
Numéro CAS: 5042-30-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité