Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropanecarbaldehyde
366820010 366820050 366820250
ACRO366820010EA 55 EUR InStock
ACRO366820010 ACRO366820050 ACRO366820250
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
CAS No.: 1489-69-6
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 98…101 °C
Densité: 0.938 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012261
Numéro CAS: 1489-69-6
ONU: 1989
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité