Triphénylphosphine 1,2 - 1,5 mmol/g sur résine, "cross-linked" 1% DVB 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO366840050EA 89.8 EUR InStock
ACRO366840050
Triphénylphosphine 1,2 - 1,5 mmol/g sur résine, "cross-linked" 1% DVB 200-400 mesh
Triphénylphosphine
Appearance: White to yellow Beads
Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20489348
Numéro CAS: 39319-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Beads
Particle size 200 to 400 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité