Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 177 EUR InStock
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formule: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Point d'ébullition: 35…37 °C (13 mmHg)
Densité: 1.489 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011697
Numéro CAS: 4224-69-5
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité