(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
367750010 367750050
ACRO367750010EA 50.5 EUR InStock
ACRO367750010 ACRO367750050
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₇H₁₆N₂
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191371
Numéro CAS: 22795-99-9
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité