Triolein 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
368120010 368120050 368120250 368121000
ACRO368120010EA 53.5 EUR InStock
ACRO368120010 ACRO368120050 ACRO368120250 ACRO368121000
Triolein 99%
Triolein
CAS No.: 122-32-7
Formule: C₅₇H₁₀₄O₆
Point d'ébullition: 235…240 °C (18 mmHg)
Densité: 0.913 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00137563
Numéro CAS: 122-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité