(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368900050 368900250
ACRO368900050EA 66.6 EUR InStock
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formule: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Point d'ébullition: 50…53 °C (22 mmHg)
Densité: 0.867 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074986
Numéro CAS: 27374-25-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité