Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO369340010EA 121 EUR InStock
ACRO369340010 ACRO369340050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
Formule: C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃
MW: 1035,11 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075479
Numéro CAS: 52522-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to black Crystalline powder
Assay ≥96.0 % (ex Pd)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité