Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Eaton's Reagent
369805000 369800025
ACRO369805000EA 119 EUR InStock
ACRO369805000 ACRO369800025
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Appearance: Clear colorless to yellow to orange to light brown Solution
MW: 141,95 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (1 mmHg)
Densité: 1.5 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070545
Numéro CAS: 39394-84-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance to light brown or pale pink Solution (May contain precipitate, re-dissolves on warming)
Refractive index 1.4325 to 1.4375 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 6.5 to 10.0 % (P2O5)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité