Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methylphenylacetate
374080050 374080250
ACRO374080050EA 37.3 EUR InStock
ACRO374080050 ACRO374080250
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,204 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (13 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00968468
Numéro CAS: 53088-69-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité