3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
370120010 370120050
ACRO370120010EA 69.3 EUR InStock
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Formule: C5H4O3
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: 54…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126929
Numéro CAS: 5617-74-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité