3-Méthyl-2-buténal 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 54.8 EUR InStock
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Méthyl-2-buténal 97%
3-Méthyl-2-buténal
CAS No.: 107-86-8
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 132…133 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010291
Numéro CAS: 107-86-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité